Drukuj
tlenek holmu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diholmium trioxide, Holmium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
229679-10G 229679-1G
SIAL229679-10GEA 3470 PLN
SIAL229679-10G SIAL229679-1G
tlenek holmu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek holmu (III)
Formuła: Ho₂O₃
MW: 377.86 g/mol
Temp. Wrzenia: 2600
Temp. topnienia: 2400
Gęstość: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011053
Numer CAS: 12055-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-015-3