Drukuj
tlenek holmu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diholmium trioxide, Holmium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0005 1.12469.0002
1.12469.0005EA 817 PLN
1.12469.0005 1.12469.0002
tlenek holmu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek holmu (III)
Formuła: Ho₂O₃
MW: 377.86 g/mol
Temp. Wrzenia: 2600
Temp. topnienia: 2400
Gęstość: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011053
Numer CAS: 12055-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-015-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3