tlenek holmu (III) ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diholmium trioxide, Holmium oxide
36357.09
36357.18
36357.09EA
1630
PLN
36357.09
36357.18
tlenek holmu (III) ≥99.9%
tlenek holmu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12055-62-8
Molecular Formula: Ho2O3
Formula Weight: 377.86
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011053
Formuła:
Ho₂O₃ MW: 377.86 g/mol Temp. Wrzenia: 2600 Temp. topnienia: 2360 °C Gęstość: 3.79 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011053 Numer CAS: 12055-62-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-015-3 |