tlenek holmu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11280.09
11280.18
11280.09EA
940
PLN
11280.09
11280.18
tlenek holmu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek holmu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12055-62-8
Molecular Formula: Ho2O3
Formula Weight: 377.86
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011053
Formuła:
Ho₂O₃ Temp. Wrzenia: 2600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2360 °C Gęstość: 3,79 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011053 Numer CAS: 12055-62-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-015-3 Klasyfikacja Merck : 14,4727 |