Drukuj
tlenek holmu (III) 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Diholmium trioxide, Holmium oxide
197140100 197140500
ACRO197140100EA 749 PLN
ACRO197140100 ACRO197140500
tlenek holmu (III) 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
tlenek holmu (III)
Formuła: Ho₂O₃
MW: 377.86 g/mol
Temp. Wrzenia: 3900 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2330 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011053
Numer CAS: 12055-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-015-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light orange Powder
Assay ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base
Particle size ≤325 mesh
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C)