tritlenek digadolinu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36355.14
36355.22
36355.14EA
1090
PLN
36355.14
36355.22
tritlenek digadolinu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
tritlenek digadolinu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Formuła:
Gd₂O₃ Temp. topnienia: 2330 °C Gęstość: 7,407 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011026 Numer CAS: 12064-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-060-9 Klasyfikacja Merck : 14,4326 |