tritlenek digadolinu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gadolinium (III) oxide
11291.14
11291.22
11291.36
11291.14EA
642
PLN
11291.14
11291.22
11291.36
tritlenek digadolinu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tritlenek digadolinu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form:
Formuła:
Gd₂O₃ Temp. topnienia: 2330 °C Gęstość: 7,407 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011026 Numer CAS: 12064-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-060-9 Klasyfikacja Merck : 14,4326 |