tritlenek digadolinu (III) 99,99 REO basis, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gadolinium (III) oxide
11290.09
11290.18
11290.30
11290.A1
11290.09EA
352
PLN
11290.09
11290.18
11290.30
11290.A1
tritlenek digadolinu (III) 99,99 REO basis, REacton®
tritlenek digadolinu (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form:
Formuła:
Gd₂O₃ MW: 362.5 g/mol Temp. topnienia: 2330 °C Gęstość: 7.407 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011026 Numer CAS: 12064-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-060-9 Klasyfikacja Merck : 14,4326 |