Drukuj
tritlenek digadolinu (III) 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 407 PLN
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
tritlenek digadolinu (III) 99.9% (trace metals basis)
tritlenek digadolinu (III)
Formuła: Gd₂O₃
Temp. topnienia: 1900 °C
Gęstość: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011026
Numer CAS: 12064-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-060-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %