Drukuj
tlenek europu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
323543-1G 323543-5G
SIAL323543-1GEA 854 PLN
SIAL323543-1G SIAL323543-5G
tlenek europu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek europu (III)
Formuła: Eu₂O₃
Temp. topnienia: 2325 °C
Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010997
Numer CAS: 1308-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-165-6
Klasyfikacja Merck : 14,03904