Drukuj
tlenek europu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289221-25G 289221-5G
SIAL289221-25GEA 4310 PLN
SIAL289221-25G SIAL289221-5G
tlenek europu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek europu (III)
Formuła: Eu₂O₃
Temp. topnienia: 2325 °C
Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010997
Numer CAS: 1308-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-165-6
Klasyfikacja Merck : 14,03904