tlenek europu (III) ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44052.14
44052.22
44052.14EA
5310
PLN
44052.14
44052.22
tlenek europu (III) ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
tlenek europu (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 30-50nm APS Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Formuła:
Eu₂O₃ Temp. topnienia: 2291 °C Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010997 Numer CAS: 1308-96-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-165-6 Klasyfikacja Merck : 14,3904 |