Drukuj
tlenek europu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36352.04 36352.09
36352.04EA 1680 PLN
36352.04 36352.09
tlenek europu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
For vacuum deposition
Formuła: Eu₂O₃
Temp. topnienia: 2291 °C
Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010997
Numer CAS: 1308-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-165-6
Klasyfikacja Merck : 14,3904