Drukuj
tlenek europu (III) 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 225 PLN
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
tlenek europu (III) 99.99% (trace metals basis)
tlenek europu (III)
Formuła: Eu₂O₃
Temp. topnienia: 2325 °C
Gęstość: 7,42 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010997
Numer CAS: 1308-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-165-6
Klasyfikacja Merck : 14,03904
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %