Drukuj
tlenek erbu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
203238-25G 203238-5G
SIAL203238-25GEA 2070 PLN
SIAL203238-25G SIAL203238-5G
tlenek erbu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek erbu (III)
Formuła: Er₂O₃
Temp. topnienia: 2420 °C
Gęstość: 7,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010991
Numer CAS: 12061-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 235-045-7