tlenek erbu (III) ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Formuła:
Er₂O₃ Temp. topnienia: 2400 °C Gęstość: 8,64 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010991 Numer CAS: 12061-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 235-045-7 Klasyfikacja Merck : 14,3646 |