Drukuj
tlenek erbu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11310.14 11310.22 11310.A1
11310.14EA 447 PLN
11310.14 11310.22 11310.A1
tlenek erbu (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek erbu (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formuła: Er₂O₃
Temp. topnienia: 2400 °C
Gęstość: 8,64
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010991
Numer CAS: 12061-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 235-045-7
Klasyfikacja Merck : 14,3646