tlenek erbu (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11309.06
11309.14
11309.22
11309.36
11309.06EA
653
PLN
11309.06
11309.14
11309.22
11309.36
tlenek erbu (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek erbu (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form:
Formuła:
Er₂O₃ Temp. topnienia: 2400 °C Gęstość: 8,64 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010991 Numer CAS: 12061-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 235-045-7 Klasyfikacja Merck : 14,3646 |