Drukuj
tlenek dysprozium (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
289264-100G 289264-25G
SIAL289264-100GEA 3040 PLN
SIAL289264-100G SIAL289264-25G
tlenek dysprozium (III), Sigma-Aldrich®
tlenek dysprozium (III)
Formuła: Dy₂O₃
MW: 373 g/mol
Temp. topnienia: ∼2400 °C
Gęstość: 7.81 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010986
Numer CAS: 1308-87-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-164-0
Klasyfikacja Merck : 14,03482