tlenek dysprozium (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: Powder
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
In cermets used as nuclear reaction control rods
Formuła:
Dy₂O₃ Temp. topnienia: 2340 °C Gęstość: 7,81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010986 Numer CAS: 1308-87-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-164-0 Klasyfikacja Merck : 14,3482 |