tlenek dysprozium (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
11318.14
11318.22
11318.36
11318.14EA
1460
PLN
11318.14
11318.22
11318.36
tlenek dysprozium (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek dysprozium (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: Powder
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
Formuła:
Dy₂O₃ MW: 373 g/mol Temp. topnienia: 2340 °C Gęstość: 7.81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010986 Numer CAS: 1308-87-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-164-0 Klasyfikacja Merck : 14,3482 |