Drukuj
tlenek ceru (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ceric oxide, Cerium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
544841-5G 544841-25G
SIAL544841-5GEA 233 PLN
SIAL544841-5G SIAL544841-25G
tlenek ceru (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek ceru (IV)
Formuła: CeO₂
MW: 172.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 3468
Temp. topnienia: 2000
Gęstość: 7.13 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00010933
Numer CAS: 1306-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4
Klasyfikacja Merck : 12,02035