tlenek ceru (IV) ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ceric oxide, Cerium dioxide
44960.36
44960.22
44960.14
44960.36EA
6520
PLN
44960.36
44960.22
44960.14
tlenek ceru (IV) ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
tlenek ceru (IV)
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Formuła:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Temp. Wrzenia: 3468 Temp. topnienia: 2600 °C Gęstość: 7.132 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010933 Numer CAS: 1306-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4 Klasyfikacja Merck : 14,1989 |