tlenek ceru (IV) ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 0.07-0.1 Micron APS Powder, S. A. 8-12m2/g
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Formuła:
CeO₂ Temp. Wrzenia: 3468 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2600 °C Gęstość: 7,132 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010933 Numer CAS: 1306-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4 Klasyfikacja Merck : 14,1989 |