Holmium triiodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
13635.03
13635.06
13635.03EA
1120
PLN
13635.03
13635.06
Holmium triiodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Holmium triiodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-41-7
Molecular Formula: HoI3
Formula Weight: 545.64
Physical Form: Flakes, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00049745
Formuła:
HoI₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049745 Numer CAS: 13813-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-470-3 Klasyfikacja Merck : 14,4727 |