Erbium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
35695.03
35695.06
35695.03EA
850
PLN
35695.03
35695.06
Erbium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Erbium triiodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13813-42-8
Molecular Formula: ErI3
Formula Weight: 547.97
Physical Form: Pieces/Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1280°
MDL No.: MFCD00016075
Formuła:
ErI₃ Temp. Wrzenia: 1280 °C Temp. topnienia: 1020 °C Gęstość: ∼5,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016075 Numer CAS: 13813-42-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-471-9 |