Ytterbium(III) fluoride, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ytterbium trifluoride, Ytterbium fluoride
11189.03
11189.09
11189.18
11189.03EA
380
PLN
11189.03
11189.09
11189.18
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ytterbium(III) fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-80-0
Molecular Formula: YbF3
Formula Weight: 230.04
Physical Form: Lump/Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1157°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049615
Formuła:
F₃Yb MW: 230.04 g/mol Temp. Wrzenia: 2227 Temp. topnienia: 1157 °C Gęstość: 8.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049615 Numer CAS: 13760-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-354-2 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |