Fluorek tulu(III), anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13652.06
13652.14
13652.06EA
2120
PLN
13652.06
13652.14
Fluorek tulu(III), anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fluorek tulu(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-79-7
Molecular Formula: TmF3
Formula Weight: 225.93
Physical Form: Crystalline
Density: 7.9
Melting Point: 1158°
Boiling Point: 2200°
Solubility: Insoluble in water
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049611
Formuła:
F₃Tm Temp. Wrzenia: 2200 °C Temp. topnienia: 1158 °C Gęstość: 7,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049611 Numer CAS: 13760-79-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-353-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |