Terbium(III) fluoride, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
11213.06
11213.14
11213.06EA
1160
PLN
11213.06
11213.14
Terbium(III) fluoride, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Terbium(III) fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 13708-63-9
Molecular Formula: TbF3
Formula Weight: 215.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049572
Formuła:
TbF₃ MW: 215.92 g/mol Temp. Wrzenia: 2277 Temp. topnienia: 1172 Gęstość: 7.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049572 Numer CAS: 13708-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-247-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |