Samarium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13660.14
13660.22
13660.14EA
1370
PLN
13660.14
13660.22
Samarium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-24-7
Molecular Formula: SmF3
Formula Weight: 207.35
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049540
Formuła:
F₃Sm MW: 207.36 g/mol Temp. Wrzenia: 2323 Temp. topnienia: 1306 °C Gęstość: 4.362 g/cm³ (2327 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049540 Numer CAS: 13765-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-367-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |