Trifluorek neodymu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13661.14
13661.22
13661.14EA
1060
PLN
13661.14
13661.22
Trifluorek neodymu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluorek neodymu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-42-7
Molecular Formula: NdF3
Formula Weight: 201.24
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 6.5
Appearance: Pale purple
Odour: Odourless
Melting Point: 1410°
MDL No.: MFCD00011135
Formuła:
F₃Nd Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1410 °C Gęstość: 6,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011135 Numer CAS: 13709-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-253-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |