Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44425.03
44425.06
44425.03EA
990
PLN
44425.03
44425.06
Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Lutetium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-81-1
Molecular Formula: LuF3
Formula Weight: 231.97
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.3
Melting Point: 1182°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016191
Formuła:
LuF₃ Temp. Wrzenia: 2200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1182 °C Gęstość: 8,3 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016191 Numer CAS: 13760-81-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-355-8 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |