Lanthanum(III) fluoride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lanthanum trifluoride
A16673.14
A16673.22
A16673.14EA
438
PLN
A16673.14
A16673.22
Lanthanum(III) fluoride ≥99%
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Odour: Odourless
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
Formuła:
F₃La MW: 195.9 g/mol Temp. Wrzenia: ∼2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1493 °C Gęstość: 5.936 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011073 Numer CAS: 13709-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-252-8 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |