Trifluorek holmu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Holmium (III) fluoride
45033.18
45033.09
45033.18EA
4220
PLN
45033.18
45033.09
Trifluorek holmu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluorek holmu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Powder
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Formuła:
HoF₃ MW: 221.93 g/mol Temp. topnienia: 1143 Gęstość: 7.6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016142 Numer CAS: 13760-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-352-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |