Trifluorek holmu, bezwodny ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41413.09
41413.04
41413.09EA
1230
PLN
41413.09
41413.04
Trifluorek holmu, bezwodny ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluorek holmu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
For vacuum deposition
Formuła:
HoF₃ Temp. topnienia: 1143 °C Gęstość: 7,6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016142 Numer CAS: 13760-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-352-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |