Trifluorek holmu, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Holmium (III) fluoride
11278.06
11278.14
11278.06EA
813
PLN
11278.06
11278.14
Trifluorek holmu, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluorek holmu
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Formuła:
HoF₃ MW: 221.93 g/mol Temp. topnienia: 1143 Gęstość: 7.6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016142 Numer CAS: 13760-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-352-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |