Fluorek europu(III), anhydrous ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11302.04
11302.06
11302.14
11302.04EA
1040
PLN
11302.04
11302.06
11302.14
Fluorek europu(III), anhydrous ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fluorek europu(III)
Purity: 99.98%
CAS No.: 13765-25-8
Molecular Formula: EuF3
Formula Weight: 208.96
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Formuła:
EuF₃ Temp. Wrzenia: >2280 °C Temp. topnienia: 1390 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010998 Numer CAS: 13765-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-368-9 |