Fluorek europu(II), anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41737.02
41737.04
41737.09
41737.02EA
648
PLN
41737.02
41737.04
41737.09
Fluorek europu(II), anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Fluorek europu(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 14077-39-5
Molecular Formula: EuF2
Formula Weight: 189.96
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.495
Melting Point: 1380°
Boiling Point:
Formuła:
EuF₂ Temp. Wrzenia: >2400 °C Temp. topnienia: 1380 °C Gęstość: 6,495 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01866333 Numer CAS: 14077-39-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |