Erbium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13653.09
13653.18
13653.09EA
841
PLN
13653.09
13653.18
Erbium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-83-3
Molecular Formula: ErF3
Formula Weight: 224.28
Physical Form: Powder
Density: 6.4
Melting Point: 1350°
MDL No.: MFCD00016074
Formuła:
ErF₃ MW: 224.26 g/mol Temp. Wrzenia: 2200 Temp. topnienia: 1350 °C Gęstość: 6.4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016074 Numer CAS: 13760-83-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-356-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |