Trifluorek dysprozu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13656.14
13656.22
13656.14EA
850
PLN
13656.14
13656.22
Trifluorek dysprozu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluorek dysprozu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13569-80-7
Molecular Formula: DyF3
Formula Weight: 219.50
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1360°
Boiling Point: 2200°
MDL No.: MFCD00016071
Formuła:
DyF₃ MW: 219.5 g/mol Temp. Wrzenia: 2200 °C Temp. topnienia: 1360 Gęstość: 7.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016071 Numer CAS: 13569-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-992-9 |