Drukuj
Trifluorek ceru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
229555-10G 229555-50G
SIAL229555-10GEA 959 PLN
SIAL229555-10G SIAL229555-50G
Trifluorek ceru, Sigma-Aldrich®
Trifluorek ceru
Formuła: CeF₃
MW: 197.11 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼1730 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 817
Gęstość: 3.92 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010932
Numer CAS: 7758-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-841-3
Klasyfikacja Merck : 12,02042