Drukuj
Trifluorek ceru, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
41408.09 41408.18
41408.09EA 806 PLN
41408.09 41408.18
Trifluorek ceru, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluorek ceru
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-88-5 Molecular Formula: CeF3 Formula Weight: 197.12 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 6.16 Melting Point: 1460° Boiling Point: ca 2300° Merck Reference: 14,1998 MDL No.: MFCD00010932
For vacuum deposition
Formuła: CeF₃
MW: 197.11 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2300 °C
Temp. topnienia: 1460 °C
Gęstość: 6.16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010932
Numer CAS: 7758-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-841-3
Klasyfikacja Merck : 14,1998