Trifluorek ceru ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
21118.14
21118.22
21118.36
21118.14EA
735
PLN
21118.14
21118.22
21118.36
Trifluorek ceru ≥99.9%
Trifluorek ceru
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-88-5
Molecular Formula: CeF3
Formula Weight: 197.12
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Melting Point: 1460°
Boiling Point: ca 2300°
Solubility: Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water
Merck Reference: 14,1998
MDL No.: MFCD00010932
Formuła:
CeF₃ MW: 197.11 g/mol Temp. Wrzenia: ∼2300 °C Temp. topnienia: 1460 °C Gęstość: 6.16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010932 Numer CAS: 7758-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-841-3 Klasyfikacja Merck : 12,02042 |