Drukuj
Chlorek terbu(III) heksahydrat 99,999 Metals basis, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44472.06 44472.14
44472.06EA 1030 PLN
44472.06 44472.14
Chlorek terbu(III) heksahydrat 99,999 Metals basis, REacton®
Chlorek terbu(III) heksahydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Formuła: Cl₃Tb·6H₂O
MW: 373.38 g/mol
Temp. topnienia: 145
Gęstość: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149870
Numer CAS: 13798-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-132-4
Klasyfikacja Merck : 14,9157