Chlorek terbu(III) heksahydrat 99,99 REO basis, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11210.09
11210.18
11210.09EA
1230
PLN
11210.09
11210.18
Chlorek terbu(III) heksahydrat 99,99 REO basis, REacton®
Chlorek terbu(III) heksahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Formuła:
Cl₃Tb·6H₂O MW: 373.38 g/mol Temp. topnienia: 145 Gęstość: 4.35 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149870 Numer CAS: 13798-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-132-4 Klasyfikacja Merck : 14,9157 |