Chlorek terbu(III), ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
35798.03
35798.09
35798.03EA
850
PLN
35798.03
35798.09
Chlorek terbu(III), ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Chlorek terbu(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10042-88-3
Molecular Formula: TbCl3
Formula Weight: 265.29
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00011258
Formuła:
Cl₃Tb MW: 265.28 g/mol Temp. topnienia: 588 Gęstość: 4.35 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011258 Numer CAS: 10042-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-132-4 Klasyfikacja Merck : 14,9157 |