Drukuj
Trichlorek samaru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Samarium (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
400610-10G 400610-2G
SIAL400610-10GEA 1360 PLN
SIAL400610-10G SIAL400610-2G
Trichlorek samaru, Sigma-Aldrich®
Trichlorek samaru
Formuła: Cl₃Sm
MW: 256.72 g/mol
Temp. topnienia: 668
Gęstość: 4.27 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00011235
Numer CAS: 10361-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-797-0