Trichlorek samaru, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Samarium (III) chloride
89916.09
89916.18
89916.09EA
1320
PLN
89916.09
89916.18
Trichlorek samaru, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trichlorek samaru
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3
Formula Weight: 256.71
Physical Form: Chunks/Powder
Density: 4.46
Melting Point: 678°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formuła:
Cl₃Sm MW: 256.72 g/mol Temp. Wrzenia: Dec. Temp. topnienia: 678 °C Gęstość: 4.46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011235 Numer CAS: 10361-82-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-797-0 Klasyfikacja Merck : 14,8347 |