Drukuj
Trichlorek neodymu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Neodymium (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449946-25G 449946-5G
SIAL449946-25GEA 4920 PLN
SIAL449946-25G SIAL449946-5G
Trichlorek neodymu, Sigma-Aldrich®
Trichlorek neodymu
Formuła: Cl₃Nd
MW: 250.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 758
Gęstość: 4.13 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011132
Numer CAS: 10024-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-031-5