Drukuj
Trichlorek neodymu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Neodymium (III) chloride
18680.06 18680.14 18680.22
18680.06EA 695 PLN
18680.06 18680.14 18680.22
Trichlorek neodymu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trichlorek neodymu
Purity: 99.9% CAS No.: 10024-93-8 Molecular Formula: NdCl3 Formula Weight: 250.60 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.134 Melting Point: 784° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011132
Formuła: Cl₃Nd
MW: 250.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 784 °C
Gęstość: 4.134
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011132
Numer CAS: 10024-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-031-5
Klasyfikacja Merck : 14,6450